Print…
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34205.03 H34205.06
H34205.03EA 41.7 EUR
H34205.03 H34205.06
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 881189-65-7 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 80-84° MDL No.: MFCD04116058
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116058
Número CAS: 881189-65-7