2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H34191.03
H34191.06
H34191.03EA
90.2
EUR
H34191.03
H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1347815-41-1
Molecular Formula: C6H4IN3
Formula Weight: 245.02
Melting Point: 193-197°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD20040120
Fórmula:
C₆H₄IN₃ Ponto de Fusão: 193…197 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20040120 Número CAS: 1347815-41-1 ADR: 6.1,III |