Print…
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34184.03 H34184.06
H34184.03EA 115 EUR
H34184.03 H34184.06
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
3-(9-Anthryl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 41034-83-7 Molecular Formula: C17H14O2 Formula Weight: 250.30 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00068641
Fórmula: C₁₇H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 193…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068641
Número CAS: 41034-83-7