Print…
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34157.MD H34157.03 H34157.06
H34157.MDEA 35.8 EUR
H34157.MD H34157.03 H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 24662-37-1 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 55-56° MDL No.: MFCD00466602
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466602
Número CAS: 24662-37-1