Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H34116.03
H34116.06
H34116.03EA
45.2
EUR
H34116.03
H34116.06
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 40106-13-6
Molecular Formula: C12H17NO2S
Formula Weight: 239.33
Melting Point: 87-88°
MDL No.: MFCD00216932
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO₂S Ponto de Fusão: 87…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216932 Número CAS: 40106-13-6 |