Print…
8-Methoxyjulolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34100.03 H34100.09
H34100.03EA 24.2 EUR
H34100.03 H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95% CAS No.: 63468-83-7 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.28 MDL No.: MFCD00037096
Fórmula: C₁₃H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037096
Número CAS: 63468-83-7