Print…
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
H33992.03 H33992.06
H33992.03EA 86.2 EUR
H33992.03 H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1027511-41-6 Molecular Formula: C9H8BrN3O2 Formula Weight: 270.08 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD10574908
Fórmula: C₉H₈BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10574908
Número CAS: 1027511-41-6