Print…
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33949.03 H33949.06
H33949.03EA 66.2 EUR
H33949.03 H33949.06
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS No.: 64265-57-2 Molecular Formula: C24H41N3O6 Formula Weight: 467.61 Melting Point: -30° MDL No.: MFCD00192542
Fórmula: C₂₄H₄₁N₃O₆
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,08
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192542
Número CAS: 64265-57-2
EINECS: 264-763-3