3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33873.MD
H33873.03
H33873.06
H33873.MDEA
56.6
EUR
H33873.MD
H33873.03
H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 34961-64-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: ca 136° dec
MDL No.: MFCD08234824
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₃ Ponto de Fusão: ∼ 136 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08234824 Número CAS: 34961-64-3 |