Print…
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
H33823.03 H33823.06
H33823.03EA 106 EUR
H33823.03 H33823.06
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4815-34-3 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01829801
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂S
Peso Molecular: 247.32 g/mol
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01829801
Número CAS: 4815-34-3