Print…
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33795.03 H33795.06
H33795.03EA 79.9 EUR
H33795.03 H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-42-3 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD00033058
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Ponto de Fusão: 155…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00033058
Número CAS: 3243-42-3