Print…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33663.09 H33663.18
H33663.09EA 119 EUR
H33663.09 H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126834
Número CAS: 16642-79-8