Print…
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H33642.03 H33642.06
H33642.03EA 68.8 EUR
H33642.03 H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 29886-62-2 Molecular Formula: C11H8O2S Formula Weight: 204.25 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00690742
Fórmula: C₁₁H₈O₂S
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00690742
Número CAS: 29886-62-2