2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33605.03
H33605.06
H33605.03EA
92.7
EUR
H33605.03
H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98%
CAS No.: 54623-25-5
Molecular Formula: C26H28O5
Formula Weight: 420.50
MDL No.: MFCD03425640
Fórmula:
C₂₆H₂₈O₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03425640 Número CAS: 54623-25-5 |