Print…
Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R437
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33537.03 H33537.09 H33537.18
H33537.03EA 31.2 EUR
H33537.03 H33537.09 H33537.18
Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD03457879
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III