(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H33367.03
H33367.06
H33367.03EA
166
EUR
H33367.03
H33367.06
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Purity: 98%
CAS No.: 1201905-61-4
Molecular Formula: C10H19BO3
Formula Weight: 198.07
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 50°/0.3mm
MDL No.: MFCD09702441
Fórmula:
C₁₀H₁₉BO₃ Ponto de ebulição: 50 °C (0,3 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09998813 Número CAS: 1201905-61-4 |