Print…
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2,6-Dichlorophenyl)propanoic acid
H33210.03 H33210.06 H33210.14
H33210.03EA 17.2 EUR
H33210.03 H33210.06 H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 51656-68-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O2 Formula Weight: 219.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD01310807
Fórmula: C₉H₈Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310807
Número CAS: 51656-68-9