Print…
3-Acetylquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33206.03 H33206.06
H33206.03EA 84.2 EUR
H33206.03 H33206.06
3-Acetylquinoline 97%
3-Acetylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 33021-53-3 Molecular Formula: C11H9NO Formula Weight: 171.20 Melting Point: 97-99° Boiling Point: 139°/4mm MDL No.: MFCD00030698
Fórmula: C₁₁H₉NO
Peso Molecular: 171.20 g/mol
Ponto de ebulição: 139 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030698
Número CAS: 33021-53-3