Print…
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33196.06 H33196.14
H33196.06EA 93.3 EUR
H33196.06 H33196.14
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 4815-29-6 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 95-96° MDL No.: MFCD00102063
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂S
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102063
Número CAS: 4815-29-6