Print…
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 34.3 EUR
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Fórmula: C₁₅H₁₀ClN₃
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05738885
Número CAS: 3842-55-5