4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33142.MD
H33142.03
H33142.MDEA
35.5
EUR
H33142.MD
H33142.03
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 705-24-8
Molecular Formula: C5HCl2F3N2
Formula Weight: 216.98
Boiling Point: 50-52°/5mm
MDL No.: MFCD08436597
Fórmula:
C₅HCl₂F₃N₂ Ponto de ebulição: 50…52 °C (5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08436597 Número CAS: 705-24-8 |