Print…
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33083.03 H33083.06
H33083.03EA 58.2 EUR
H33083.03 H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 96% Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Melting Point: 225° MDL No.: MFCD00190235
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190235
Número CAS: 71985-80-3