1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
H33058.MDEA
35.4
EUR
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Purity: 96%
CAS No.: 84162-82-3
Molecular Formula: C14H15F2NO2
Formula Weight: 267.28
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD00179440
Fórmula:
C₁₄H₁₅F₂NO₂ Ponto de Fusão: 97…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00179440 Número CAS: 84162-82-3 |