Print…
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
H33055.MD H33055.03
H33055.MDEA 104 EUR
H33055.MD H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 128073-33-6 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD07777163
Fórmula: C₅H₆F₂O₂
Peso Molecular: 136.10 g/mol
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777163
Número CAS: 128073-33-6