Print…
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
H32904.06 H32904.14
H32904.06EA 68.5 EUR
H32904.06 H32904.14
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 32137-76-1 Molecular Formula: C10H9NO2S Formula Weight: 207.25 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00848360
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Peso Molecular: 207.25 g/mol
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00848360
Número CAS: 32137-76-1