Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
H32883.03
H32883.06
H32883.14
H32883.03EA
39.3
EUR
H32883.03
H32883.06
H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95%
CAS No.: 62451-84-7
Molecular Formula: C10H9F3O2
Formula Weight: 218.18
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 211°
MDL No.: MFCD04039762
Fórmula:
C₁₀H₉F₃O₂ Ponto de ebulição: 211 °C Densidade: 1,24 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04039762 Número CAS: 62451-84-7 |