Print…
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32694.06 H32694.03
H32694.06EA 159 EUR
H32694.06 H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 6952-68-7 Molecular Formula: C6H5N3S Formula Weight: 151.19 Melting Point: 209-210° MDL No.: MFCD03783345
Fórmula: C₆H₅N₃S
Ponto de Fusão: 209…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03783345
Número CAS: 6952-68-7