Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
H32618.MD H32618.03
H32618.MDEA 52.9 EUR
H32618.MD H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Melting Point: 91-93° MDL No.: MFCD10687403
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10687403
Número CAS: 1040681-74-0