2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32580.03
H32580.09
H32580.03EA
42.4
EUR
H32580.03
H32580.09
2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene 97%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 118754-55-5
Molecular Formula: C7H2BrCl2F3O
Formula Weight: 309.90
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless tp pale yellow
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD03412210
Fórmula:
C₇H₂BrCl₂F₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03412210 Número CAS: 118754-55-5 |