N-Boc-ethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
tert-Butyl N-ethylcarbamate, tert-Butyl ethylcarbamate
H32575.03
H32575.06
H32575.03EA
68.6
EUR
H32575.03
H32575.06
N-Boc-ethylamine 97%
N-Boc-ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 38267-76-4
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD12923020
Fórmula:
C₇H₁₅NO₂ Ponto de Fusão: 38…41 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12923020 Número CAS: 38267-76-4 |