Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32572.MD
H32572.03
H32572.MDEA
60.7
EUR
H32572.MD
H32572.03
Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Fórmula:
C₆H₈BrF₃O₂ Peso Molecular: 249.03 g/mol Ponto de ebulição: 67 °C (18 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10687235 Número CAS: 367-33-9 ADR: 8 II |