Print…
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32544.03 H32544.09
H32544.03EA 40.9 EUR
H32544.03 H32544.09
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 4651-91-6 Molecular Formula: C9H10N2S Formula Weight: 178.26 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00128278
Fórmula: C₉H₁₀N₂S
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128278
Número CAS: 4651-91-6
EINECS: 225-085-3