(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Trifluoromethyl)piperazine
H32524.MD
H32524.03
H32524.MDEA
112
EUR
H32524.MD
H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Fórmula:
C₅H₉F₃N₂ Ponto de Fusão: 94…97 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07373382 Número CAS: 131922-05-9 ADR: 8,III |