Amberlite® IRA-96 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H32475.0B
H32475.30
H32475.0BEA
88.1
EUR
H32475.0B
H32475.30
Amberlite® IRA-96 resina de troca iônica
Amberlite® IRA-96
CAS No.: 39409-19-3
Physical Form: Beads
Appearance: Pale brown
MDL No.: MFCD00166430
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00166430 Número CAS: 39409-19-3 |