Print…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 121 EUR
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Fórmula: C₉H₇F₃O₄S
Peso Molecular: 268.21 g/mol
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973012
Número CAS: 1099597-82-6