2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane mistura cis- e trans- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32187.06
H32187.14
H32187.06EA
111
EUR
H32187.06
H32187.14
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane mistura cis- e trans- 99%
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Purity: 99%
CAS No.: 4359-46-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622267
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 117 °C Densidade: 0.904 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16622267 Número CAS: 4359-46-0 UN: 1993 ADR: 3 III |