Print…
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 2 mm (0.08 in) Ø
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 99.5 EUR
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsténio
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945