1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32138.MD
H32138.03
H32138.MDEA
93.9
EUR
H32138.MD
H32138.03
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1914-65-4
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 82-85°
MDL No.: MFCD02179127
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₂ Ponto de Fusão: 82…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179127 Número CAS: 1914-65-4 |