Stains-all 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32127.03
H32127.06
H32127.03EA
97.5
EUR
H32127.03
H32127.06
Stains-all 96%
Stains-all
Purity: 96%
CAS No.: 7423-31-6
Molecular Formula: C30H27BrN2S2
Formula Weight: 559.58
Beilstein Reference: 3865213
MDL No.: MFCD00078788
Fórmula:
C₃₀H₂₇BrN₂S₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078788 Número CAS: 7423-31-6 EINECS: 231-047-7 |