Print…
N-Boc-N-ethylglycine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
H32112.03 H32112.06
H32112.03EA 52.9 EUR
H32112.03 H32112.06
N-Boc-N-ethylglycine 97%
N-Boc-N-ethylglycine
Purity: 97% CAS No.: 149794-10-5 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD00672508
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 87…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672508
Número CAS: 149794-10-5