2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32083.MD
H32083.03
H32083.MDEA
90.2
EUR
H32083.MD
H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Purity: 97%
CAS No.: 509072-57-5
Molecular Formula: C4H6F2O
Formula Weight: 108.09
Boiling Point: 129°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD06797748
Fórmula:
C₄H₆F₂O Ponto de ebulição: 129 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06797748 Número CAS: 509072-57-5 ADR: 3,III |