(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
H32066.03
H32066.06
H32066.14
H32066.03EA
56.9
EUR
H32066.03
H32066.06
H32066.14
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 126456-43-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 117-118°
Optical Rotation: -61° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00216655
Fórmula:
C₉H₁₁NO Peso Molecular: 149.19 g/mol Ponto de Fusão: 117…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216655 Número CAS: 126456-43-7 ADR: 8 III |