Tetracloropalato de sódio hidrato (≥30% Pd) ≥99.999% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Palladium sodium chloride, Sodium palladium (II) chloride, Disodium tetrachloropalladate
43945.03
43945.06
43945.03EA
213
EUR
43945.03
43945.06
Tetracloropalato de sódio hidrato (≥30% Pd) ≥99.999% (baseado em metais), Premion®
Tetracloropalato de sódio hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Fórmula:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Peso Molecular: 294.21 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003487 Número CAS: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |