Print…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 31.1 EUR
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Fórmula: C₁₀H₈F₆O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632521
Número CAS: 368-63-8