Print…
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31962.03 H31962.06
H31962.03EA 40.8 EUR
H31962.03 H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 80945-86-4 Molecular Formula: C7H3BrClNS Formula Weight: 248.53 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD04971822
Fórmula: C₇H₃BrClNS
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04971822
Número CAS: 80945-86-4