Print…
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
H31868.03 H31868.06 H31868.14
H31868.03EA 51.6 EUR
H31868.03 H31868.06 H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 3622-35-3 Molecular Formula: C8H5NO2S Formula Weight: 179.20 Melting Point: 245-251° MDL No.: MFCD00111651
Fórmula: C₈H₅NO₂S
Peso Molecular: 179.2 g/mol
Ponto de Fusão: 245…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00111651
Número CAS: 3622-35-3