Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Me6TREN
H31853.06
H31853.14
H31853.06EA
170
EUR
H31853.06
H31853.14
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥99%
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
Purity: 99+%
CAS No.: 33527-91-2
Molecular Formula: C12H30N4
Formula Weight: 230.40
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 70-71°/0.5mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00015607
Fórmula:
C₁₂H₃₀N₄ Peso Molecular: 230.40 g/mol |
Número MDL :
MFCD00015607 Número CAS: 33527-91-2 |