Print…
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31827.03 H31827.09
H31827.03EA 29.3 EUR
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 81015-49-8 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.28 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD07368615
Fórmula: C₉H₇NOS
Peso Molecular: 177.28 g/mol
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368615
Número CAS: 81015-49-8