Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
H31769.03
H31769.06
H31769.03EA
42.8
EUR
H31769.03
H31769.06
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 32955-21-8
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 158-160°
MDL No.: MFCD00602139
Fórmula:
C₆H₈N₂O₂S Peso Molecular: 172.21 g/mol Ponto de Fusão: 158…160 °C |
Número MDL :
MFCD00602139 Número CAS: 32955-21-8 |