Print…
3,4-Pyridinedicarboximide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31758.06 H31758.14 H31758.22
H31758.06EA 49 EUR
H31758.06 H31758.14 H31758.22
3,4-Pyridinedicarboximide
3,4-Pyridinedicarboximide
CAS No.: 4664-01-1 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00013439
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Peso Molecular: 148.12 g/mol
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013439
Número CAS: 4664-01-1